Z557315
Julabo® shaking water baths
AC/DC input 115 V AC, useable volume 8-22 L
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
shaking frequency: 20-200 cycles per minute; adjustable
shaking stroke: 15 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9550322.2
Temperaturmessbereich
20-99.99 °C
Parameter
20-99.99 °C temperature
±-0.2 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
Badöffnung L × B × T
30 cm × 50 cm × 18 cm
Verwendbares Volumen
8-22 L
Allgemeine Beschreibung
Cover needs to be ordered separately.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Microprocessor technology
- Splash-proof mains switch
- Keypad for actual, setpoint values, high and low temperature warning functions
- Multi-Display (LED)
- Large bath volume
- Reduced space requirement
- RS232 interface
- Electronic timer
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z557315-1EA | 4061833445051 |