Z556610
Aldrich® ultra Benchclamp™
dual adjustment, size M
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Größe
M
Beschreibung
3-prong
L × Durchm.
127 mm × 11 mm , arm
Backenkapazität
0-70 mm
Zinke B
19 mm
Allgemeine Beschreibung
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)