Z555983
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 250 mL, hose outlet O.D. 10 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Kapazität
250 mL
Schlauchausgang AD
10 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z555983-1EA | 4061833641002 |