Merck
Z553972
Sigma-Aldrich
Precision Seal® Gummiseptum
white, 19/22 joints
Synonym(e):
Gummisepta
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Materialien
natural rubber septa
Verwendung
19/22 joints
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die bevorzugte Wahl zur Verwendung mit organischen Chemikalien und Lösungsmitteln, Druckanwendungen und Kanülierungsverfahren.
Precision Seal-Septen wurden speziell für die strengen Anforderungen von chemischen Anwendungen konzipiert.
  • Passgenauigkeit: Precision Seal-Septen weisen einen längeren, spitz zulaufenden Stopfen auf, der fest in der Glasverbindung oder der Röhre sitzt und eine Dichtungsfläche bereitstellt, die 50 bis 80 % größer ist als die von gängigen umstülpbaren Stopfen. Das Design der Innendichtung von Precision Seal-Septen minimiert die Migration von Chemikalien und Lösungsmittel durch den Anschluss zur Hülse, die quellen, undicht werden oder durch den Kontakt versagen kann. Die Oberflächenstruktur des Kautschuks ähnelt der einer Glasmehlverbindung und widersteht Bewegungen, sobald er platziert wurde.
  • Nicht kontaminierend: Precision Seal-Naturkautschuk weist weniger lösungsmittelextrahierbare Stoffe auf: 1,9 % gegenüber gängigen umstülpbaren Stopfen: 5–6 %. Precision Seal-Kautschuk weist eine höhere Dichte auf, um die Wirkung des Lösungsmittelabbaus zu minimieren. Sie werden für Einheitlichkeit aus einer einzelnen, zertifizierten Charge hergestellt.
  • Sicherheit und Leistung: Septen dürfen nicht durch den Anschluss rutschen oder während der Kanülierung oder unter Druck abspringen. Drücken auf das Precision Seal-Septum festigt den spitz zulaufenden Stopfen, um Bewegungen vorzubeugen. Die flexible Hülse an Septengrößen für Glasverbindungen ist dickwandig und überdimensioniert, um das Umstülpen über Glasverbindungen sicherer zu machen. Die Dichtung erfolgt durch den spitz zulaufenden Stopfen innerhalb der Verbindung, nicht durch die flexible Hülse.
Typische Ergebnisse dieser Spezifikation:
Wiederherstellung der Komprimierung - Ausgezeichnet
Selbstabdichtung - Ausgezeichnet
Festigkeit - Ausgezeichnet
Punktionszielbereich - 40 % größer als bei gängigen Septen
Obere Temperaturgrenze - 85 °C
Extrahierbare Stoffe (Hexane) - 1,9 %
Flüchtige Anteile - 0,19 %
Aschegehalt - 0,24 %
Kautschukzusammensetzung:
Standardkautschuk Nr. 1, Beschleuniger, Oxidationsmittel, Hartharzsäure, Anti-Alterungsmittel, Calciumcarbonat, Farbstoff.
Lagerungshinweis für Septen aus Naturkautschuk: Bewahren Sie die Septen in einem geschlossenen Beutel vor Sonnenlicht geschützt auf, um eine Aufhellung, also die Bildung eines weißlichen Films auf der Kautschukoberfläche, zu stoppen. Die Aufhellung ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt die Leistung nicht. Entfernen Sie sichtbare Aufhellungen durch Abwaschen oder Abwischen vor dem Gebrauch.
SICHERHEITSHINWEIS: Die flexible Precision Seal-Hülse muss mit einer Wrap-It Tie oder ähnlichen Vorrichtung während der Kanülierung und für Anwendungen unter Druck an der Glasverbindung befestigt werden. Verlassen Sie sich zur Verankerung des Septums NICHT nur auf die Hülse. Diese Regel gilt für alle Arten von Kautschuksepten, die für kritische Anwendungen verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Precision Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)