Merck
Z552070
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumadapter mit SafetyBarb® Schlauchanschluss
straight port, female joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
female joint: ST/NS29/32
Allgemeine Beschreibung
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z552070-1EA4061833305454