Z548987
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verhindert effektiv das Überschäumen von Flüssigkeiten, besonders in Rotationsverdampfern, durch zwei gegeneinander versetzte Lochscheiben. Einsetzbar für alle Arten von Destillationen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z548987-1EA | 4061832117638 |