Z548790
Aldrich® solvent-pouring funnel
stem L × O.D. 65 mm × 15 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Schaft L × AD
65 mm × 15 mm
Allgemeine Beschreibung
Das fast geschlossene Ende mit den nur 2mm kleinen Bohrungen ermöglicht ein einfaches Aufgeben von Lösemitteln auf Chromatographiesäulen, ohne das Füllmaterial aufzuwirbeln! AD oben 75mm.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)