Z547174
Aldrich® ummantelter Büchner-Trichter
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Scheibendurchm.
90 mm
Trichterkapazität
600 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)