Z532339
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
pear flask, pear shape flasks, round flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)