Merck
Z529737
Supelco
Aldrich® Chromatographie-Zerstäuber
size 125 mL
Synonym(e):
Analytical Chromatography Sprayer
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Qualität
for chromatography
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Größe
125 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Erzeugt einen feinen gleichmäßigen Sprühnebel, optimal für die Entwicklung von DC-Platten. Auch für den Einsatz in der Elektrophorese geeignet.
  • Mit dem Daumen und der Entlüftungsbohrung einstellbares Spritzbild
  • Ohne Schlifffett, Schraub-Verschraubung setzt sich nicht fest; eine einfache Drehung der Gewindekappe zieht den Anschlussstutzen sicher auseinander
  • Gewinde SafetyBarbs® verhindern Beschädigungen während des Schlauch Ein- oder Ausbaus
  • Verwendet Niederdruck-Gas oder Luft
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z529737-1EA4061838555892