Merck
Z529451
Shigemi Advanced NMR-Mikroröhrchen-System
matched with D2O, Shigemi BMS-005TB, bottom L 8 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Shigemi NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
glass tube
Hersteller/Markenname
Shigemi BMS-005TB
Parameter
900 MHz frequency
Boden L
8 mm
Äußeres Probenröhrchen AD
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Allgemeine Beschreibung
Shigemi NMR-Mikroröhrchen bieten hohe Präzision und Qualität für NMR-Spektroskopie. Die NMR-Mikroröhrchen sind aus hartem Spezialglas mit exzellenter Chemikalienbeständigkeit gefertigt und auf die magnetische Suszeptibilität des jeweiligen Lösungsmittels angepasst.
Das Symmetrische NMR-Mikroröhrchensystem besteht aus einem Aussenröhrchen und einem Einsatz mit diesen Eigenschaften:
  • Dünnere Glaswände im Probenbereich als das symmetrische Mikroröhrchen (0.20 mm vs 0.40 mm), wodurch die Probenkapazität im RF-Bereich um einen Faktor von 1.2 erhöht ist
  • 16% höheres Signal-zu-Rauschen-Verhältnis als die symmetrischen Mikroröhrchen
  • Trotz erhöhtem Probenvolumen können nur schwache Artefakte durch RF-Inhomogenität und eine erhöhte Sensitivität beobachtet werden
Geeignet für 900MHz NMR-Geräte
5 mm A.D. Röhrchen: Einsatz : 190.0 L × 4.1 mm A.D.; äusseres Röhrchen: 180.0 × 4.965 mm
8 mm A.D. Röhrchen: Einsatz : 200.0 L × 6.9 mm A.D.; äusseres Röhrchen: 190.0 × 8.0 mm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)