Merck
Z526193
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 120 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.76
Leistungsmerkmale
CSA approved
Hersteller/Markenname
Glas-Col 104APL512
Verfügbarkeit
not available in EU
Temperaturmessbereich
0-750 °C
Länge
6 in.
Allgemeine Beschreibung
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)