Z517534
Aldrich® Vakuumverteiler mit Verbindungen
positions, 4, joint: ST/NS 29/32
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
positions 4
Länge
400 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bietet Platz für Rundkolben bis 250 mL. Schliffe in NS 14/20, NS 24/40 und NS 29/32 verfügbar. Die Hähne haben eine 4 mm Bohrung.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517534-1EA | 4061833640739 |