Z516791
Aldrich® Dreihals-Rundkolben
vertical, capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
three-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)