Z515620
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 00434
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z515620-1EA | 4061837631283 |