Merck
Z513466
Sigma-Aldrich
NMR Röhrchen-Reinigungssystem mit 5 Positionen
tube diam. 3 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
SB.32
Röhrchendurchm.
3 mm
Allgemeine Beschreibung
Spült bis zu 5 Röhrchen auf einmal. Nicht benötigte Spülpositionen können verschlossen werden. Das Lösemittel zum Spülen wird jeweils frisch von außen angesaugt. Achtung: Vorratsgefäß für Spülflüssigkeit bitte extra bestellen! Vollständig inert, das Lösemittel kommt nur mit Glas und PTFE in Kontakt
Keine Schliffe, die verklemmen können.
Der PTFE-Schlauchhalter schließt vakuumdicht.
Einfachstes modulares Design.
Anwendung:
1. Positionieren Sie den O-Ring etwa 25 mm über dem Ende des NMR-Röhrchens
2. Schieben Sie das Röhrchen auf den oberen Adapter
3. Legen Sie das Vakuum an
4. Öffnen Sie das Ventil zur Spülflüssigkeit zum Waschen
5. Schließen Sie das Lösemittelventil zum automatischen Trocknen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z513466-1EA4061833640654