Z512400
Kork-Stützring für Kolben
I.D. × O.D. 120 mm × 170 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 5 L
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID × AD
120 mm × 170 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z512400-1EA | 4061833310212 |