Z509329
Wägetrichter
size XS, anti-static PP
Synonym(e):
Weighing apparatus
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.71
Empfohlene Produkte
Materialien
anti-static PP
Größe
XS
Leistungsmerkmale
Length: 3.8 cm, Funnel I.D.: 1.5 cm and Pouring Neck O.D.: 0.6 cm
Verpackung
pkg of 96 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Liegt flach und eben auf – kein Rollen, kein Verschütten!
- Ausgussstutzen passt auf volumetrische Kolben, Mikroröhrchen und jedes mit einem schmalen Stutzen versehene Gerät, um eine Übergabe ohne Verschütten zu gewährleisten
- Restprobe kann zur Sicherstellung einer 100%-igen Übergabe gespült werden.
- Für die sichere Handhabung von Gefahrstoffen geeignet
- In fünf verschiedenen Größen erhältlich: extraklein, klein, mittelgroß, groß und extragroß.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z509329-1PAK | 4061832333595 |