Merck
Z509019
Sigma-Aldrich
AldraSORB Wasser Fang-Pakete
medium, volume 200-1,000 mL
Synonym(e):
AldraSORB Packets, Trapping Packets, Water Trapping Packets
About This Item
UNSPSC-Code:
24141516
NACRES:
NB.43
Volumen
200-1,000 mL
Gewicht
10 g
Allgemeine Beschreibung
  • Hält den Wassergehalt bis zu 3 Monate sehr gering
  • Ideal für Festbettreaktionen und Flüssigphasenreaktionen
  • Trocknet Lösemittel auf weniger als 50 ppm Restwassergehalt
Das Verpackungsmaterial besteht aus extra dünnem, hochmolekularem, hydrophobem PE und enthält als Trockenmittel Molekularsieb nach DAB. Dadurch wird das Lösemittel sicher getrocknet, ohne Verunreinigungen einzuschleppen.
Achtung: Diese Wasserabsorber sind nicht für Lösemittel mit mehr als 500ppm Wassergehalt geeignet! Sie sind auch nicht für die Verwendung in sauren Lösemitteln geeignet!
Rechtliche Hinweise
AldraSORB is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable