Z505080
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 25.0 mm, wall size 3.5 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855738
ID
25.0 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z505080-1PAK | 4061832349657 |