Merck
Z500232
Sigma-Aldrich
Hose Barb Adapters
polypropylene insert, fits tubing, 3/8 in.
Synonym(e):
hose adapter, hose adapters, hose barb
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene insert
Leistungsmerkmale
fits tubing 3/8 in.
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2159-0002
Allgemeine Beschreibung
For use with Nalgene quick filling/venting closures.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)