Z500062
Scienceware® Schaber
white low-density polyethylene, handle L 10 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
white low-density polyethylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F36830-0001
Griff L
10 in.
Allgemeine Beschreibung
Blatt 12 x 15cm, flach ausgezogene Enden, mit weißen Handgriffen.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z500062-1EA | 4061832265278 |