Merck
Z421952
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
double stack, joint: SJ 75/50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: SJ75/50
Gesamt H
1070 mm
Oberflächenbereich
7015 cm2
Allgemeine Beschreibung
Der Hochleistungskühler für große Ansätze. Mit besonders großer Kühlfläche, die ein Fluten des Kühlers sicher verhindert. Für Kolben bis zu 72L Inhalt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)