Z418641
Aldrich® Dreihals-Rundkolben
angled, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)