Z415499
Water-cooled distilling head
joint: ST/NS 24/40, Overall H 400 mm, O.D. 54 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD
54 mm
Gesamt H
400 mm
Olivenabstand
225 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Abdestillieren von Lösemitteln aus Reaktionsgemischen oder zum Aufkonzentrieren von Proben.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z415499-1EA | 4061832132075 |