Merck
Z408956
MIXXOR Flüssig-Flüssig Extraktionssystem
capacity 2 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Kapazität
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Vorteile für die Probenaufbereitung
  • Für Probenvolumen von 2 bis 50 mL
  • Minimale Lösungsmittelmengen erforderlich
  • Schnell, einfach
  • Sicher, das geschlossene System verhindert verschütten
  • Präzise, ermöglicht einfache Phasentrennung
  • Flexibel, wird in fünf Größen geliefert, passt in einen Interlocking-Stand
Das MIXXOR-Konzept (sieben einfache Schritte)
1. Probe und Extraktionslösungsmittel in Reservoir A einfüllen (Abb. 1)
2. Trennkolben B in Reservoir A einführen, Kappe S festschrauben.
3. Zum Mischen viermal oder öfter pumpen (Abb. 2)
4. Trennkolben hochziehenn und etwas oberhalb des Flüssigkeitsspiegels mit der Halterung H fixieren, Kappe öffnen.
5. Nach der Phasentrennung, den Trennkolben absenken, um die obere Phase in die Sammelkammer E zu überführen.
6. Die untere Phase auf die Oberseite des axialen Kanals C einstellen. (Abb. 1 und 3). Mit der Feineinstellung an der Halterung die Einstellung sichern.
7. Die obere Phase kann jetzt dekantiert werden, während die untere Phase in der axialen Kammer bleibt.
Für die quantitative Extraktion von organischen Verbindungen aus wässrigen Lösungen und Trennungen bei Immunoassays. Das MIXXOR System hat sich in vielen Labors bei der Lösungsmittel-Extraktion bewährt und ist ideal für das schnelle Screening alternativer Lösungsmittel für besondere Extraktionsprobleme. Zum System gehört ein Plastikgestell.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)