Z408506
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
Synonym(e):
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cotton
Größe
one size fits all
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 1 pair
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13201-0001
Gesamt L
18 1/2 in. (47 cm)
Stulpe L
11 in. (28 cm)
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Heat-resistant up to 232°C (450°F).
- Can replace hazardous asbestos gloves.
- Provides wrist and forearm protection.
- Bright orange color offers high visibility.
- Machine wash, air dry
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z408506-1PAK | 4061832264141 |