Merck
Z407186
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal Septumeinlass-Aufsatz
polypropylene, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Verpackung
pkg of 1 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Produkte, die in Sure/Seal-Flaschen abgefüllt sind. Über die Sure/Seal-Kappe geschraubt, ermöglicht er die wiederholte Entnahme des Produktes durch eine Spritze und eine zuverlässige, kurzzeitige Abdichtung. Der Aufsatz ist sowohl mit 8mm Septumverschluß als auch mit Standardgummisepten benutzbar. Der mitgelieferte 8mm-Septumverschluß mit Septum wird zur Entnahme auf den seitlichen Arm aufgeschraubt. Standardsepten (Z10,072-2 oder Z12,435-4) werden bei Produktentnahme auf den seitlichen Anschluß geschraubt.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z421537-1PAK4061832966915
Z407186-1EA4061837619687
Z407186-5EA