Z406651
Rührblatt aus Borosilikatglas
W × L 19 mm × 76 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Beschreibung
for shafts with button
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8083-12
B × L
19 mm × 76 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z406651-1EA | 4061832349435 |