Merck
Z404144
IKA® VRX basic Vibrax® Kreisschüttler – Zubehör
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0000910400
H × B × T
60 mm × 265 mm × 136 mm
Allgemeine Beschreibung
Note: Securely holds Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL).
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)