Wichtige Dokumente
Z403067
Büchi® receiving flask
capacity 1,000 mL, plastic-coated glass
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic-coated glass
round bottom
single-neck
Verbindung
joint SJ35/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 20728
Kapazität
1,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These fit all Rotavapor models.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z403067-1EA | 4061826660362 |