Merck
Z402966
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 100 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 08751
Kapazität
100 mL
Volumen
100 mL
Allgemeine Beschreibung
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z402966-1EA4061826660263