Merck
Z341800
IKA® KS 130 Schüttler
KS 130 Basic orbital shaker
Synonym(e):
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Aufnahme AC/DC
240 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0002980000
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
  • Schüttelbewegung: kreisförmig
  • Max. Beladung inkl. Halter: 2 kg
  • Drehzahlbereich: 0 - 800 U/Min.
Verwenden Sie AS 130.1, AS 130.2 oder AS 130.3 Universal-, Kolben- oder Plattenhalter
LED display shows speed and time settings
Electronic time switch: 5-50 min
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kleiner wartungs- und verschleißfreier Schüttler. LED Anzeige für Geschwindigkeit und Laufzeit.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z341800-1EA
Z341800CH-1EA
Z341800EU-1EA4061833295267
Z341800GB-1EA