Merck
Z322210
Quickfit® rechtwinkliger Rohradapter
joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
MF10/5B/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 10/5B/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
mit Schliff und rechtwinkligem Schraubkappenanschluss mit Schlaucholive.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)