Merck
Z319449
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
glass, volume 250 mL, joint: SJ 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: SJ29/32
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 00433
Kapazität
250 mL
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z319449-1EA