Z317403
Duran® Exsikkator
I.D. 100 mm
Synonym(e):
247814603
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
187 mm
ID
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem Flansch und Deckel mit Knauf
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z317403-1EA | 4061832799735 |