Z314552
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 10 mL, Luer lock tip style
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
- Autoklavierbar
- Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
- Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
- Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
- Konformitätsbescheinigt
- Drei Spritzen lieferbar:
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z314552-10EA | 4061833579039 |
Z314552-1EA | 4061826710548 |