Z309214
Quickfit® Allihn-Kühler
L 250 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
CX7/04/SC
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit CX 07/04/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
250 mm
Oberflächenbereich
130 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die gewölbte Innenoberfläche bietet bessere Kühlergebnisse als normale Liebig-Kühler. Empfohlen für einfache Rückflussanwendungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Also known as reflux or bulb condensers
- The inner bulb sections provide an increased cooling surface
- Ideal for reflux and Soxhlet extraction applications
- Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z309214-1EA | 4061832830711 |