Merck
Z308730
Quickfit® Erlenmeyerkolben
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FE100/2
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
without cap
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FE100/2
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Schliffhülsen. Nicht für Vakuum geeignet! Stopfen bitte separat bestellen!
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies to ISO 4797 and the dimensional requirements of ISO 1773
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Fired-on, highly durable white markings
  • Note: The 5ml and 150ml capacity flasks are supplementary to the ISO standards
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z308730-1EA4061826686959
Z308730-5EA4061832830414