Merck
Z308692
Quickfit® Erlenmeyerkolben
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
FE50/1
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
without cap
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FE50/1
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Schliffhülsen. Nicht für Vakuum geeignet! Stopfen bitte separat bestellen!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)