Merck
Z304816
Quickfit® Pulvertrichter
joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
CF5/5
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Hersteller/Markenname
Quickfit CF 5/5
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Zum Befüllen aller Gefässe mit Schliffanschluß. Durchmesser ca. 90 cm
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)