Merck
Z304654
Quickfit® Schliffstopfen
joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
SB34
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Hersteller/Markenname
Quickfit SB 34
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem oder konkavem Oberteil zum Hinstellen auf den Tisch - verhindert Herunterrollen und Verunreinigung der Schlifffläche.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z304654-1EA4061832830193