Merck
Z304522
Quickfit® Tropftrichter mit Druckausgleich
capacity 250 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 24/29, female joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
DE250/33
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
female joint: ST/NS24/29
male joint: ST/NS24/29
Leistungsmerkmale
Pear-shaped
Hersteller/Markenname
Quickfit DE 250/33
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Rotaflo-Hahn und Druckausgleich.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)