Merck
Z303011
Quickfit® Spitzkolben
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
FP100/1
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FP100/1
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Einhals-Birnenkolben mit Schliffhülse
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Ideal for micro and semi-micro distillations.• Reduced losses from thermal decomposition• Minimum hold-up
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)