Merck
Z289590
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 2.36 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41105003
NACRES:
NB.35
Materialien
brass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ATM 8BS8F
Partikelgröße
8 mesh
Porengröße
2.36 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library