Wichtige Dokumente
Z284092
Doppeltes Spinfin® Magnetrührstäbchen
size 25 mm × 22 mm
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37126-0001
Länge
25 mm
Durchmesser
22 mm
Größe
25 mm × 22 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284092-1EA | 4061832263229 |