Z281883
Econo-Pressen-Kit
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
Eine einfache Schraubenpresse zur Herstellung von 10 mm Presslingen. Da sie sowohl Presswerkzeug, als auch Pellethalter ist, braucht der Pressling nicht mehr zur Messung entnommen zu werden. Kit bestehend aus: Econo-Press, 10 Stück Econo-Cards und Econo-Mount-Halter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)