Z278785
Bytac® Oberflächenschutz-Laminat
size × thickness 12 1/2 in. × 15 ft × 0.003 mm
Synonym(e):
bench protection, benchtop laminate, worksurface protection
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122300
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum backing
Verpackung
pack of 1 ea
Größe × Dicke
12 1/2 in. × 15 ft × 0.003 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verleiht jeder Oberfläche die Vorteile von FEP�. Bytac schützt Oberflächen vor der Aufnahme giftiger oder radioaktiver Substanzen. Das Laminat besteht aus FEP auf einer Schicht aus Vinyl oder Aluminium. Die Rückseite ist mit einem Kleber versehen, der auf den meisten Oberflächen haftet. Die Vinylschicht wird für Anwendungen bis 200°F (93°C) empfohlen. Die Aluminumschicht ist für Hochtemperatur-Anwendungen bis 360°F (182°C) verwendbar.
Rechtliche Hinweise
Bytac is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z278785-1EA | 4061833569030 |