Z278319
Conical reaction vial
capacity 8 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
screw top neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
External thread
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass D104154
Kapazität
8 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dickwandig, mit 14/10-Außenschliff, Lochkappe, PTFEbeschichtetem Silikongummi-Septum und FETFE® O-Ring.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)