Z273988
FRIO-Temp® Flaschenthermometer
incubator, temperature 20-50 °C
Synonym(e):
incubator temperature measurement, incubator thermometer
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
incubator
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B61004-0500
Temperaturmessbereich
20-50 °C
Länge
115 mm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The thermometer reads accurate temperature without sample contamination as the filled bottle (included) mimics the sample.
- For best results insert the thermometer into the bottle and place it near the sample.
- The thermometer consists of organic liquid or Enviro-Safe® liquid.
- The thermometer has lead free glass and permanently fused markings.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273988-1EA | 4061833308950 |